Documentos Principais
463221
Sigma-Aldrich
Glycolic acid ethoxylate lauryl ether
average Mn ~360
Sinônimo(s):
Laureth-4 carboxylic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)11-13(OCH2CH2)nOCH2CO2H
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
peso molecular
average Mn ~360
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.45
densidade
1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCO.OCC(O)=O.CCCCCCCCCCCCO.CCCCCCCCCCCCCO.CCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H30O.C13H28O.C12H26O.C2H4O3.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13;3-1-2(4)5;3-1-2-4/h15H,2-14H2,1H3;14H,2-13H2,1H3;13H,2-12H2,1H3;3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
chave InChI
KQSLVJFTAGAPJL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Surfactant.
Stabilizer for microemulsions.
Características e benefícios
Not sensitive to hard water.
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3