388890
Brij® S10
average Mn ~711
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol octadecyl ether, Polyoxyethylene (10) stearyl ether
About This Item
Produtos recomendados
peso molecular
average Mn ~711
pf
37-39 °C (lit.)
densidade
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
12
InChI
1S/C20H41O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h2-20H2,1H3
chave InChI
PSEGVHKUPXNGGJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2