Documentos
367265
Sigma-Aldrich
Trimethyl(tributylstannyl)silane
97%
Sinônimo(s):
Tributyl(trimethylsilyl)stannane, (Tributylstannyl)trimethylsilane, (Trimethylsilyl)tributylstannane, (Trimethylsilyl)tributyltin
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)3]3SnSi(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
363.24
Beilstein:
4127163
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.488 (lit.)
pb
102-103 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)[Si](C)(C)C
InChI
1S/3C4H9.C3H9Si.Sn/c3*1-3-4-2;1-4(2)3;/h3*1,3-4H2,2H3;1-3H3;
chave InChI
MZUUBYSIDDKUKE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup