225630
Tris(2-aminoethyl)amine
96%
Sinônimo(s):
2,2′,2′′-Nitrilotriethylamine, 2,2′,2′′-Triaminotriethylamine, TAEA
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.02 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
96%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
pb
114 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCN(CCN)CCN
InChI
1S/C6H18N4/c7-1-4-10(5-2-8)6-3-9/h1-9H2
chave InChI
MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?