90460
Triethylenetetramine
≥97.0% (T)
Sinônimo(s):
TETA, DEH 24, EPH 925
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
~5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥97.0% (T)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.496 (lit.)
p.e.
266-267 °C (lit.)
pf
12 °C (lit.)
densidade
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
NCCNCCNCCN
InChI
1S/C6H18N4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h9-10H,1-8H2
chave InChI
VILCJCGEZXAXTO-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... TERT(7015)
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
264.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
129 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?