132098
Triethylenetetramine
technical grade, 60%
Sinônimo(s):
DEH 24, EPH 925
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
~5 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
forma
liquid
concentração
60%
índice de refração
n20/D 1.496 (lit.)
pb
266-267 °C (lit.)
pf
12 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: soluble
water: soluble
densidade
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCNCCNCCN
InChI
1S/C6H18N4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h9-10H,1-8H2
chave InChI
VILCJCGEZXAXTO-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... TERT(7015)
Descrição geral
Aplicação
- Triethylenetetramine in surface passivation: Research on the photooxidation inhibition of pyrite highlights the role of DTC-TETA (dithiocarbamate-triethylenetetramine) in modifying photogenerated carrier migration pathways, indicating its potential in environmental chemistry and surface science (Shu et al., 2024).
- Poly(urethane-urea) microcapsules crosslinked by triethylenetetramine: An investigation into poly(urethane-urea) microcapsules revealed that triethylenetetramine as a crosslinker can modulate the release of pesticides, providing insights into controlled release systems in agricultural sciences (Wang et al., 2024).
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
264.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
129 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?