Documentos Principais
259535
Sigma-Aldrich
Triethylenetetramine hydrate
98%
About This Item
Fórmula linear:
NH2CH2CH2(NHCH2CH2)2NH2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
146.23 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
~5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
p.e.
272 °C (lit.)
pf
45-48 °C (lit.)
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.NCCNCCNCCN
InChI
1S/C6H18N4.H2O/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8;/h9-10H,1-8H2;1H2
chave InChI
XJFQPBHOGJVOHU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Triethylenetetramine hydrate has been used as solvent to develop cellulose collector with immobilized triethylenetetraminepentaacetic acid groups for multielement preconcentration in flow system.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Cellulose TETPA: a chelating collector designed for multielement preconcentration in flow systems.
Burba P, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 346(4), 414-419 (1993)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
259535-25G4061826075357
259535-100G4061826075340