Documentos Principais
T5033
Sigma-Aldrich
Triethylenetetramine dihydrochloride
Sinônimo(s):
N,N′-Bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
NH2CH2CH2(NHCH2CH2)2NH2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
219.16
Beilstein:
5961763
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
pf
120-122 °C
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCNCCNCCN
InChI
1S/C6H18N4.2ClH/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8;;/h9-10H,1-8H2;2*1H
chave InChI
WYHIICXRPHEJKI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Carlos Chun Ho Cheung et al.
Biochemical pharmacology, 97(1), 62-76 (2015-07-26)
Diabetes impairs copper (Cu) regulation, causing elevated serum Cu and urinary Cu excretion in patients with established cardiovascular disease; it also causes cardiomyopathy and chronic cardiac impairment linked to defective Cu homeostasis in rats. However, the mechanisms that link impaired