T11509
Tetraethylenepentamine
technical grade
Sinônimo(s):
TEPA, Tetrene
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
6.53 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥30%
Formulário
viscous liquid
temperatura de autoignição
610 °F
índice de refração
n20/D 1.505 (lit.)
p.e.
340 °C
pf
−40 °C (lit.)
densidade
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCNCCNCCNCCN
InChI
1S/C8H23N5/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h11-13H,1-10H2
chave InChI
FAGUFWYHJQFNRV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- To functionalize magnesium 2,5-dihydroxyterephthalate (Mg-MOF-74) to enhance the CO2 adsorption performance of the material.
- To modify magnetic chitosan resin to form amine-bearing chitosan for the efficient removal of uranium from an aqueous solution.
- To synthesize poly(vinyl-chloride)/tetraethylenepentamine (PVC-TEPA) composite material, which is used as an efficient catalyst for the Knoevenagel condensation reaction.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
325.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
163 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?