292753
Pentaethylenehexamine
technical grade
Sinônimo(s):
3,6,9,12-Tetraazatetradecane-1,14-diamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.5096 (lit.)
solubilidade
water: soluble 500 g/L at 20 °C
densidade
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
NCCNCCNCCNCCNCCN
InChI
1S/C10H28N6/c11-1-3-13-5-7-15-9-10-16-8-6-14-4-2-12/h13-16H,1-12H2
chave InChI
LSHROXHEILXKHM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- polyisobutylene succinimide (PIBSI) dispersants, used as engine oil-additives
- poly(glycidyl methacrylate) (P(GMA)) homopolymers
- poly(amidoamine)s
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?