I1006
Bis(3-aminopropyl)amine
98%
Sinônimo(s):
BAPA, 3,3′-Diaminodipropylamine, 3,3′-Iminodipropylamine, N-(3-Aminopropyl)-1,3-propanediamine, Dipropylenetriamine, Norspermidine
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.481 (lit.)
p.e.
151 °C/50 mmHg (lit.)
pf
−14 °C (lit.)
densidade
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCCCNCCCN
InChI
1S/C6H17N3/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h9H,1-8H2
chave InChI
OTBHHUPVCYLGQO-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
mouse ... Odc1(18263)
Categorias relacionadas
Aplicação
- To synthesize chitosan based hydrogels having potential biomedical applications.
- For the functionalization of nanoparticles to yield terminal −NH2 groups for further modifications.
- As an internal dispersing agent for the synthesis of water-dispersible polyurethanes.
- As a ligand in the preparation of [Cu(bapa)]2[Mo(CN)8]·7H2O photomagnetic coordination polymer.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Órgãos-alvo
thymus
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
242.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
117 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?