S2626
Spermidine
≥99% (GC)
Sinônimo(s):
1,8-Diamino-4-azaoctane, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥99% (GC)
forma
solid or liquid (clear)
Impurezas
DNase, none detected
RNase, none detected
protease, none detected
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
pf
22-25 °C
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
densidade
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9/h10H,1-9H2
chave InChI
ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Ppm1a(24666)
Descrição geral
Aplicação
- in the preparation of 5x transcription buffer
- in the treatment of double-stranded RNA along with other reagents to increase the uptake of dsRNA by nematodes
- as a standard in the analytical study of rat brain polyamines (185)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Os clientes também visualizaram
Protocolos
HPLC Analysis of Biogenic Amines on Ascentis® RP-Amide