85590
Spermine
≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
N,N′-Bis(3-aminopropyl)-1,4-diaminobutane, Gerontine, Musculamine, Neuridine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
microbial
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
crystalline (chunks)
Impurezas
≤0.5% spermidine
p.e.
150 °C/5 mmHg (lit.)
pf
28-30 (lit.)
solubilidade
water: 0.05 g/mL, clear, colorless
traços de ânion
carbonate (CO32-): ≤5000 mg/kg
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]N(CCCN)CCCCN([H])CCCN
InChI
1S/C10H26N4/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12/h13-14H,1-12H2
chave InChI
PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Mass Spectrometry of Glycans, method comparison and products
Protocolos
HPLC Analysis of Biogenic Amines on Ascentis® RP-Amide