85578
Spermidine trihydrochloride
BioXtra, ≥99.5% (AT)
Sinônimo(s):
N-(3-Aminopropyl)-1,4-butanediamine trihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (TLC)
≥99.5% (AT)
Formulário
powder
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
pH
3.0-6.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pf
257-259 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.2
λ: 280 nm Amax: 0.1
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].Cl[H].NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
chave InChI
LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- DNA extraction and restriction endonuclease digestion
- Nuclear transplantation
- During the chemical analyses of the squid species Todaropsis eblanae
- As one of the agents in intercalating drug.
- Platelet aggregation
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?