S1141
Spermine tetrahydrochloride
BioReagent, for molecular biology
Sinônimo(s):
N,N′-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine tetrahydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
for molecular biology
linha de produto
BioReagent
Formulário
solid
pf
310-311 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
atividade externa
DNase, RNase, protease, NICKase, none detected
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.Cl.Cl.NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H
chave InChI
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This product is suitable for DNA precipitation from low salt aqueous buffers. It has been tested for the absence of proteases and nucleases.