Documentos Principais
8.14713
Sigma-Aldrich
Tetraethylene pentamine
(mixture of aliphatic amines) for synthesis
Sinônimo(s):
Tetraethylene pentamine, 1,4,7,10,13-Pentaazatridecane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H23N5
Número CAS:
Peso molecular:
189.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
203-986-2
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
330 °C
potência
3990 mg/kg LD50, oral (Rat)
660 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.1-15 % (v/v)
pH
11.8 (20 °C, 20 g/L in H2O)
p.e.
330 °C/1013 hPa
pf
-30 °C
temperatura de transição
flash point 193 °C
densidade
0.998 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CCNCCN)CCNCCN
InChI
1S/C8H23N5/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h11-13H,1-10H2
chave InChI
FAGUFWYHJQFNRV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Organic solar cells enhancement: It is used in developing water/alcohol-soluble hyperbranched perylene diimide electron transport layers, significantly improving the efficiency of organic solar cells (Zhou et al., 2019).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
325.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
163 °C - closed cup