89744
Trihexyltetradecylphosphonium chloride
≥95.0% (NMR)
Sinônimo(s):
Tetradecyltrihexylphosphonium chloride
Ensaio
≥95.0% (NMR)
forma
liquid
densidade
0.895 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C32H68P.ClH/c1-5-9-13-17-18-19-20-21-22-23-24-28-32-33(29-25-14-10-6-2,30-26-15-11-7-3)31-27-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
JCQGIZYNVAZYOH-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
244.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
118 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?