50826
Trihexyltetradecylphosphonium decanoate
≥95.0% (NMR)
Sinônimo(s):
Tetradecyltrihexylphosphonium decanoate
Ensaio
≥95.0% (NMR)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCC([O-])=O.CCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C32H68P.C10H20O2/c1-5-9-13-17-18-19-20-21-22-23-24-28-32-33(29-25-14-10-6-2,30-26-15-11-7-3)31-27-16-12-8-4;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h5-32H2,1-4H3;2-9H2,1H3,(H,11,12)/q+1;/p-1
chave InChI
HQIPXXNWLGIFAY-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?