87991
Tetraoctylammonium chloride
≥97.0% (AT)
Sinônimo(s):
N,N,N-trioctyl-1-octanaminium chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0% (AT)
Formulário
crystals
pf
50-54 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C32H68N.ClH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
SNNIPOQLGBPXPS-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Cationic additive in the preparation of the polyaniline-based calcium selective electrode.
- Phase transfer catalyst in the Brust-Schiffrin synthesis of gold nanoparticles.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?