87212
Trimethyl-tetradecylammonium chloride
≥98.0% (AT)
Sinônimo(s):
Tetradecyltrimethylammonium chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (AT)
Formulário
powder
pf
~250 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
CEYYIKYYFSTQRU-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?