74398
Nonylamine
≥99.5% (GC)
Sinônimo(s):
1-Aminononane
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
Impurezas
≤0.5% water
índice de refração
n20/D 1.433 (lit.)
n20/D 1.433
p.e.
201 °C (lit.)
densidade
0.782 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCN
InChI
1S/C9H21N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-10H2,1H3
chave InChI
FJDUDHYHRVPMJZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Propylamine; Butylamine; Pentylamine; Hexylamine; Heptylamine; Octylamine; Nonylamine; Decylamine