T10200
Tetradecylamine
95%
Sinônimo(s):
1-Aminotetradecane, Myristylamine
Ensaio
95%
p.e.
162 °C/15 mmHg (lit.)
pf
38-40 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C14H31N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-15H2,1H3
chave InChI
PLZVEHJLHYMBBY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
T10200-25G | 4061837336393 |
T10200-5G | 4061837336409 |
T10200-100G | |
T10200-1KG |