O5802
Octylamine
99%
Sinônimo(s):
1-Aminooctane, n-Octylamine, Caprylamine
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.429 (lit.)
p.e.
175-177 °C (lit.)
pf
−5-−1 °C (lit.)
densidade
0.782 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCN
InChI
1S/C8H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-9H2,1H3
chave InChI
IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Other applications:
- Synthesis of 2-cyano-N-octylacetamide by reacting with ethyl cyanoacetate.
- To induce uniformity for synthesizing uniform ultrathin metal sulfide nanostructures.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Propylamine; Butylamine; Pentylamine; Hexylamine; Heptylamine; Octylamine; Nonylamine; Decylamine