471305
Butylamine
99.5%
Sinônimo(s):
1-Aminobutane, n-Butylamine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
68 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.5%
temperatura de autoignição
594 °F
Lim. expl.
9.8 %
índice de refração
n20/D 1.401 (lit.)
pb
78 °C (lit.)
pf
−49 °C (lit.)
solubilidade
water: miscible
densidade
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCCCN
InChI
1S/C4H11N/c1-2-3-4-5/h2-5H2,1H3
chave InChI
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
19.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Propylamine; Butylamine; Pentylamine; Hexylamine; Heptylamine; Octylamine; Nonylamine; Decylamine