Key Documents
8.41029
Sigma-Aldrich
Octadecylamine
for synthesis
Sinônimo(s):
Octadecylamine, 1-Aminooctadecane, Stearylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H39N
Número CAS:
Peso molecular:
269.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
204-695-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<100 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥85.0% (GC)
forma
solid
potência
2395 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
132 °C/43 hPa
pf
50-52 °C
temperatura de transição
flash point 110 °C
densidade
0.86 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C18H39N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-19H2,1H3
chave InChI
REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 85.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
298.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
148 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Decylamine 95%
Sigma-Aldrich
D2404
Decylamine
Oleilamina technical grade, 70%
Sigma-Aldrich
O7805
Oleilamina
Dodecylamine 98%
Sigma-Aldrich
D222208
Dodecylamine
Dodecylamine for synthesis
Sigma-Aldrich
8.03527
Dodecylamine
Oleilamina &#8805;98% (primary amine)
SAFC
HT-OA100
Oleilamina
Octylamine 99%
Sigma-Aldrich
O5802
Octylamine
Dodecylamine &#8805;99%
Sigma-Aldrich
325163
Dodecylamine