HT-OA100
Oleilamina
≥98% (primary amine)
Sinônimo(s):
cis-1-Amino-9-octadeceno
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
8 mmHg ( 135 °C)
Ensaio
≥98% (primary amine)
índice de refração
n20/D 1.4596 (lit.)
p.e.
348-350 °C (lit.)
pf
18-26 °C (lit.)
densidade
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCN
InChI
1S/C18H37N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
chave InChI
QGLWBTPVKHMVHM-KTKRTIGZSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
309.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
154 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
HT-OA100-1.5KG | 4061838494337 |