NIST675
Line position, Mica
NIST® SRM® 675, for X-ray powder diffraction
Sinônimo(s):
Fluorphlogopite
About This Item
Fórmula linear:
Mg3K[AlF2O(SiO3)3]
Número CAS:
Peso molecular:
421.24
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
powder
embalagem
pkg of 7.5 g
fabricante/nome comercial
NIST®
técnica(s)
diffraction/scattering: suitable
Descrição geral
Aplicação
The Standard Reference Material (SRM) Line position, Mica is intendedfor use as a calibration standard, either externally or internally, for low 2 (large d-spacing) in powder diffractometry.
Outras notas
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)