Key Documents
AFM-71856-02
Sigma-Aldrich
Muscovite Mica for AFM
(V-1 Quality), diam. 12 mm, pack of 10
Sinônimo(s):
Muscovite Mica for AFM
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.23
forma
solid
embalagem
pack of 10
Diâmetro
12 mm
espessura
0.15-0.2 mm
Descrição geral
Mica, 12mm diameter, thickness 0.15-0.2 mm, V-1 grade, Clear - Hard, of uniform color, nearly flat, free of all stains, foreign inclusion, cracks, and other similar defects. Perfect for AFM substrate
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)