Key Documents
933430
Sigma-Aldrich
AFM Disc
disc diam. 12 mm
Sinônimo(s):
Metal Discs
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.23
diâmetro do disco
12 mm
Descrição geral
EMS techware
Aplicação
12MM Specimen Metal Discs are used for the Atomic Force Microscope. These are high quality metal discs with smooth edges and flat surfaces for use in atomic force microscopy.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)