Documentos Principais
932981
Sigma-Aldrich
AFM Disc Gripper
disc diam. 20 mm
Sinônimo(s):
AFM Disc Gripper, Disc Grippers for AFM
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
diâmetro do disco
20 mm
Descrição geral
EMS techware
Aplicação
AFM Disc Gripper, 20 mm, can be used to pick up Atomic Force Microscope (AFM)/ scanning tunneling microscope (STM) discs easily from a flat surface. Features a protective rubber-coated tip.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)