Documentos Principais
933422
Sigma-Aldrich
AFM Disc
disc diam. 10 mm
Sinônimo(s):
Metal Discs
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.23
diâmetro do disco
10 mm
Descrição geral
Each metal disc pack contains 50 units of metal discs.
Aplicação
Metal Specimen Discs are used with the Atomic Force Microscope. These are high quality metal discs with smooth edges and flat surfaces for use in atomic force microscopy.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)