910724
PhPAd-DalPhos
≥95%
Sinônimo(s):
8-(2-(Diphenylphosphaneyl)phenyl)-1,3,5,7-tetramethyl-2,4,6-trioxa-8-phosphaadamantane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: ligand
pf
193-194 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
P4(C5(OC6(OC(OC4(C6)C)(C5)C)C)C)c1c(cccc1)P(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C28H30O3P2/c1-25-19-27(3)31-26(2,29-25)20-28(4,30-25)33(27)24-18-12-11-17-23(24)32(21-13-7-5-8-14-21)22-15-9-6-10-16-22/h5-18H,19-20H2,1-4H3
chave InChI
SWSJANGQMCPBHH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)