Documentos Principais
772976
Sigma-Aldrich
Di(1-adamantyl)-(2-triisopropylsiloxyphenyl)phosphine
97%
Sinônimo(s):
OTIPS-DalPhos
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C35H55OPSi
Número CAS:
Peso molecular:
550.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
pf
218-223 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[Si](Oc1ccccc1P([C@]23C[C@H]4C[C@H](C[C@H](C4)C2)C3)[C@]56C[C@H]7C[C@H](C[C@H](C7)C5)C6)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C35H55OPSi/c1-23(2)38(24(3)4,25(5)6)36-32-9-7-8-10-33(32)37(34-17-26-11-27(18-34)13-28(12-26)19-34)35-20-29-14-30(21-35)16-31(15-29)22-35/h7-10,23-31H,11-22H2,1-6H3/t26-,27+,28-,29-,30+,31-,34-,35-
chave InChI
LAQRMRNBWOVSBV-QDACEEAESA-N
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)