Documentos Principais
919578
Sigma-Aldrich
PAd2-DalPhos Ni(o-tolyl)Cl
Sinônimo(s):
(PAd2-Dalphos)Ni()
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H43ClNiO6P2
Peso molecular:
691.78
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
pf
>300 °C
Aplicação
PAd2-DalPhos Ni(o-tolyl)Cl is an air-stable precatalyst developed in the Stradiotto lab for cross coupling of primary heteroarylamines and (hetero)aryl chlorides.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)