910732
CyPAd-DalPhos
≥95%
Sinônimo(s):
8-(2-(Dicyclohexylphosphaneyl)phenyl)-1,3,5,7-tetramethyl-2,4,6-trioxa-8-phosphaadamantane
Ensaio
≥95%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: ligand
pf
181-182 °C
grupo funcional
phosphine
Aplicação
CyPAd-DalPhos is ligand developed in the Stradiotto lab that when combined with a Ni(II) source forms an air stable pre catalyst for C(sp2)-O coupling and N-arylation reactions.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Nickel-Catalyzed N-Arylation of Cyclopropylamine and Related Ammonium Salts with (Hetero)aryl (Pseudo)halides at Room Temperature
ACS Catalysis, 7(9), 6048-6059 (2017)
Nature communications, 7, 11073-11073 (2016-03-24)
Palladium-catalysed C(sp(2))-N cross-coupling (that is, Buchwald-Hartwig amination) is employed widely in synthetic chemistry, including in the pharmaceutical industry, for the synthesis of (hetero)aniline derivatives. However, the cost and relative scarcity of palladium provides motivation for the development of alternative, more