Documentos Principais
910228
Sigma-Aldrich
1,3,5,7-Tetramethyl-2,4,8-trioxo-6-(2-bromophenyl)-6-phosphaadamantane
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H20BrO3P
Número CAS:
Peso molecular:
371.21
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reagent type: ligand
pf
151 °C
grupo funcional
phosphine
Aplicação
1,3,5,7-Tetramethyl-2,4,8-trioxo-6-(2-bromophenyl)-6-phosphaadamantane is a precursor to PAd-Dalphos (900593) and related phosphine ligands developed by the Stradiotto lab.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Christopher M Lavoie et al.
Nature communications, 7, 11073-11073 (2016-03-24)
Palladium-catalysed C(sp(2))-N cross-coupling (that is, Buchwald-Hartwig amination) is employed widely in synthetic chemistry, including in the pharmaceutical industry, for the synthesis of (hetero)aniline derivatives. However, the cost and relative scarcity of palladium provides motivation for the development of alternative, more