Documentos Principais
919551
Sigma-Aldrich
PAd2-DalPhos
≥95%
Sinônimo(s):
1-((1,3,5,7-Tetramethyl-2,4,6-trioxa-8-phosphaadamantan-8-yl)-2-(1,3,5,7-tetramethyl-2,4,6-trioxa-8-phosphaadamantan-8-yl)benzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H36O6P2
Peso molecular:
506.51
Código UNSPSC:
12352001
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
pf
234-237 °C
grupo funcional
phosphine
Aplicação
PAd2-DalPhos is ligand developed in the Stradiotto lab that when combined with a Ni(II) source forms an air stable precatalyst for cross coupling of primary heteroarylamines and (hetero)aryl chlorides.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)