Key Documents
900592
Sigma-Aldrich
(PAd-DalPhos)NiCl(otol)
Sinônimo(s):
[8-[2-[bis(2-methylphenyl)phosphino-κP]phenyl]-1,3,5,7-tetramethyl-2,4,6-trioxa-8-phosphatricyclo[3.3.1.13,7]decane-κP8]chloro(2-methylphenyl)-, (SP-4-2)-Nickel
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C37H41ClNiO3P2
Número CAS:
Peso molecular:
689.81
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
forma
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
cadeia de caracteres SMILES
CC(C=CC=C1)=C1P2(C3=C(C)C=CC=C3)C4=CC=CC=C4P5([Ni]2(C6=C(C)C=CC=C6)Cl)[C@](C)(O7)C[C@]8(C)O[C@@]7(C)C[C@](C)5O8
Aplicação
Air stable Ni catalyst for C(sp2)-N coupling.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)