Documentos Principais
912794
Sigma-Aldrich
Ni(COD)(DQ)
≥95%
Sinônimo(s):
Bis(1,5-cyclooctadiene)(duroquinone) nickel(0)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H24NiO2
Número CAS:
Peso molecular:
331.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Parâmetros
temperature stable
pf
227 °C (decomposition)
cadeia de caracteres SMILES
[Ni](C)C.O=C2C(=C(C(=O)C(=C2C)C)C)C.C1CCC\C=C/CC1
chave InChI
PRUJUYLPWIUASG-ZMKTYRQVSA-N
Aplicação
Ni(COD)(DQ), as shown by the Engle lab, is an air- and thermally stable Ni(0) precatalyst. This 18-electron complex has a unique stability profile allowing for easy reaction setup outside an inert atmosphere. Transformations such as the Suzuki-Miyaura coupling, borylation of aryl halides, and alkene hydroarylation have been demonstrated.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Van T Tran et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English) (2020-02-18)
We report that Ni(COD)(DQ) (COD=1,5-cyclooctadiene, DQ=duroquinone), an air-stable 18-electron complex originally described by Schrauzer in 1962, is a competent precatalyst for a variety of nickel-catalyzed synthetic methods from the literature. Due to its apparent stability, use of Ni(COD)(DQ) as a