Documentos
930032
Sigma-Aldrich
Ni(COD)(tBu-BQ)
≥95%
Sinônimo(s):
(1,5-Cyclooctadiene)(2,5-di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione)nickel(0)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H32NiO2
Peso molecular:
387.18
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
pf
>200 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Ni(COD)(tBu-BQ) is a bench-stable 18-electron nickel–olefin complex that can be used for a variety of reactions.
Reference
Structurally Diverse Bench-Stable Nickel(0) Pre-Catalysts: APractical Toolkit for In Situ Ligation Protocols
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3