Documentos Principais
930199
Sigma-Aldrich
Ni(COD)(TSO-Ph)
≥95%
Sinônimo(s):
(1,5-Cyclooctadiene)(2,3,4,5-tetraphenylthiophene 1-oxide)nickel(0)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H32NiOS
Peso molecular:
571.40
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Aplicação
Ni(COD)(TSO-Ph) is a bench-stable 18-electron nickel–olefin complex that can be used for a variety of reactions.
Reference
Structurally Diverse Bench-Stable Nickel(0) Pre-Catalysts: APractical Toolkit for In Situ Ligation Protocols
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)