901251
[2,2′-Bipyridine]-6-carboxylic acid hydrochloride
Sinônimo(s):
PPA directing group
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder or crystals
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
cadeia de caracteres SMILES
n1c(cccc1C(=O)O)c2ncccc2
InChI
1S/C11H8N2O2/c14-11(15)10-6-3-5-9(13-10)8-4-1-2-7-12-8/h1-7H,(H,14,15)
chave InChI
ZQTILGDVDYWICD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
901251-500MG | 4061835505418 |