928429
Ni(COD)(CPDO-Ph)
≥95%
Sinônimo(s):
(1,5-Cyclooctadiene)(2,3,4,5-tetraphenylcyclopenta-2,4-dien-1-one)nickel(0)
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Aplicação
Ni(COD)(CPDO-Ph) is a bench-stable 18-electron nickel–olefin complex that can be used for a variety of reactions.
Reference
Structurally Diverse Bench-Stable Nickel(0) Pre-Catalysts: A Practical Toolkit for In Situ Ligation Protocols
Reference
Structurally Diverse Bench-Stable Nickel(0) Pre-Catalysts: A Practical Toolkit for In Situ Ligation Protocols
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)