Documentos Principais
751413
Sigma-Aldrich
Di(1-adamantyl)-2-dimethylaminophenylphosphine
98%
Sinônimo(s):
2-(Di-1-adamantylphosphino)-N,N-dimethylaniline, 2-(Di-1-adamantylphosphino)dimethylaminobenzene, 2-[Bis(tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)phosphino]-N,N-dimethylbenzeneamine, Me-Dalphos
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H40NP
Número CAS:
Peso molecular:
421.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
pf
237-242 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccccc1P([C@@]23C[C@@H]4C[C@@H](C[C@@H](C4)C2)C3)[C@@]56C[C@@H]7C[C@@H](C[C@@H](C7)C5)C6
InChI
1S/C28H40NP/c1-29(2)25-5-3-4-6-26(25)30(27-13-19-7-20(14-27)9-21(8-19)15-27)28-16-22-10-23(17-28)12-24(11-22)18-28/h3-6,19-24H,7-18H2,1-2H3/t19-,20+,21-,22-,23+,24-,27-,28-
chave InChI
MILNYLCUWRWYBI-XMCXLQRDSA-N
Categorias relacionadas
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
DalPhos is air-stable and contains the bulky di(1-adamantyl)phosphino [P(1-Ad)2] fragment. These ligands are useful in Pd-catalyzed C-N and C-C bond formation. Both Me-DalPhos and Mor-DalPhos allow for Pd-catalyzed ammonia, hydrazine and acetone cross-coupling with good functional group tolerance