Key Documents
752231
Sigma-Aldrich
2-[2-(Dicyclohexylphosphino)phenyl]-N-methylindole
97%
Sinônimo(s):
2-[2-(Dicyclohexylphosphino)phenyl]-1-methyl-1H-indole, CM-Phos
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H34NP
Número CAS:
Peso molecular:
403.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
pf
180-185 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
Cn1c(cc2ccccc12)-c3ccccc3P(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C27H34NP/c1-28-25-18-10-8-12-21(25)20-26(28)24-17-9-11-19-27(24)29(22-13-4-2-5-14-22)23-15-6-3-7-16-23/h8-12,17-20,22-23H,2-7,13-16H2,1H3
chave InChI
PFJAHDIIEPTASS-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)