901215
Ephos
≥95%
Sinônimo(s):
Dicyclohexyl(3-isopropoxy-2′,4′,6′-triisopropyl-[1,1′-biphenyl]-2-yl)phosphane
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
pf
161-162 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
P(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)c1c(cccc1c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C36H55OP/c1-24(2)28-22-32(25(3)4)35(33(23-28)26(5)6)31-20-15-21-34(37-27(7)8)36(31)38(29-16-11-9-12-17-29)30-18-13-10-14-19-30/h15,20-27,29-30H,9-14,16-19H2,1-8H3
chave InChI
FDAKNRLXSJBEFL-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
901215-1G | 4061835508778 |
901215-250MG | 4061835505302 |