Documentos Principais
936170
Sigma-Aldrich
EPhos Pd G3
greener alternative
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C49H68NO4PPdS
Número CAS:
Peso molecular:
904.53
Código UNSPSC:
12352142
NACRES:
NA.21
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Cross Couplings
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cor
gray
grupo funcional
(Palladium)
phosphine
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
O=S(=O)([O-][Pd+2]1([C-]=2C=CC=CC2C=3C=CC=CC3[NH2]1)[P](C=4C(OC(C)C)=CC=CC4C=5C(=CC(=CC5C(C)C)C(C)C)C(C)C)(C6CCCCC6)C7CCCCC7)C
Descrição geral
EPhos Pd G3 is a third generation (G3) Buchwald palladacycle precatalyst with EPhos ligand for Pd-catalyzed C–N cross-coupling between primary amines and aryl halides to form 2-arylaminooxazoles.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)