Documentos Principais
922900
Sigma-Aldrich
GPhos Pd G6 TES
Sinônimo(s):
GPhos OAC precatalyst TES
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C47H70BrO4PPdSi
Número CAS:
Peso molecular:
944.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]([PH](C5CCCCC5)(C4CCCCC4)c2c(ccc(c2c3c(cccc3C(C)C)C(C)C)C)C)(Br)c1ccc(cc1)C(=O)OCC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C32H47P.C12H17O2Si.BrH.Pd/c1-22(2)28-18-13-19-29(23(3)4)31(28)30-24(5)20-21-25(6)32(30)33(26-14-9-7-10-15-26)27-16-11-8-12-17-27;1-15(2,3)10-9-14-12(13)11-7-5-4-6-8-11;;/h13,18-23,26-27H,7-12,14-17H2,1-6H3;5-8H,9-10H2,1-3H3;1H;
chave InChI
TZDQPFRWRQKAKO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
GPhos Pd G6 TES is a sixth generation (G6) Buchwald palladium precatalyst for cross-coupling reactions with demonstrated use for the room temperature coupling of primary amines with aryl halides.
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Buchwald G6 precatalysts are oxidative addition complexes that are thermally, air, and moisture stable. The catalyst activation doesn’t require a base and generates innocuous byproducts.