Documentos Principais
804274
Sigma-Aldrich
XPhos Pd G4
95%
Sinônimo(s):
(SP-4-3)-[Dicyclohexyl[2′,4′,6′-tris(1-methylethyl)[1,1′-biphenyl]-2-yl]phosphine](methanesulfonato-κO)[2′-(methylamino-κN)[1,1′-biphenyl]-2-yl-κC]palladium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C47H64NO3PPdS
Número CAS:
Peso molecular:
860.47
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
powder
Características
generation 4
adequação da reação
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
pf
150 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C1=CC(C(C)C)=CC(C(C)C)=C1C2=C([P+](C3CCCCC3)([Pd-2]4(OS(C)(=O)=O)C(C=CC=C5)=C5C6=C([NH+]4C)C=CC=C6)C7CCCCC7)C=CC=C2
InChI
1S/C33H49P.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-23(2)26-21-30(24(3)4)33(31(22-26)25(5)6)29-19-13-14-20-32(29)34(27-15-9-7-10-16-27)28-17-11-8-12-18-28;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h13-14,19-25,27-28H,7-12,15-18H2,1-6H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
chave InChI
LJYHQNMVCGMPIU-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
A powerful ligand for classic cross-coupling reactions combined with the Buchwald Fourth Generation Palladacycle. Bench stable, soluble in most organic solvents.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
CPhos Pd G4 95%
Sigma-Aldrich
900471
CPhos Pd G4
SPhos Pd G3 97%
Sigma-Aldrich
776246
SPhos Pd G3
XPhos 98%
Sigma-Aldrich
638064
XPhos
PCy3 Pd G4
Sigma-Aldrich
900287
PCy3 Pd G4
EPhos Pd G4
Sigma-Aldrich
901220
EPhos Pd G4
Artigos
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.