329576
Sodium trimethylsilanolate
95%
Sinônimo(s):
Trimethylsilanol sodium salt
Ensaio
95%
Formulário
powder
pf
230 °C ((lit.))
230 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[[Na+].C[Si](C)(C)[O-]]
[Na+].C[Si](C)(C)[O-]
InChI
[1S/C3H9OSi.Na/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1]
1S/C3H9OSi.Na/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1
chave InChI
[HSNUIYJWTSJUMS-UHFFFAOYSA-N]
HSNUIYJWTSJUMS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Synthesis of the rhodium silonate complex.
- Silylation of methylphenylsilane with tert-butyldimethylsilanol to synthesize trisiloxanes.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?